Få mere at vide
Saint-Gobain Norprene™ Kemisk slange
Artikelnummer. 11994488
Diameter (engelsk) Indre:
0,188 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. 11994488
Brand: Saint-Gobain 9571611
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 0,188 tommer
Materiale Norprene
Diameter (engelsk) Ydre 5/16 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Tykkelse (engelsk) 0,0625 tommer.
Maksimalt tryk 29 psi