Få mere at vide
Saint-Gobain Chemware™ Tedlar™ PVF Gas Sampling Bags
Artikelnummer. 12576416
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
8,1 l
Inkluderer:
On/off-ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
12576416 8,1 l On/off-ventil Hver
1 options
Artikelnummer. 12576416 Leverandør Saint-Gobain Leverandørnr. D1075011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Good for use with carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon and mercaptans
Can also be used for liquid sampling, when supported with tray and for gas sampling trains.
  • 0.07 in. (2mm) thick PVF
  • Sealed on all four sides
  • Second outboard seal not required
Ordreinfo
Available with either a nickel-plated brass ON/OFF valve which accepts 0.25 in. (6.35mm) I.D. flexible tubing, or with a PTFE/silicone septum fitting in a polypropylene housing for use with a hypodermic needle
Overholdelse
EPA cited, Title 40CFR, Part 60, App A Method 18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EPA, 40CFR, Part 60, App A Method 18
Til brug med (applikation) Carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon and mercaptans
Inkluderer On/off-ventil
Materiale PVDF
Tykkelse (engelsk) 70 mil
Dimensioner (L x B) 15 x 15 in. (38 x 38cm)
Længde (engelsk) 15 in.
Bredde (engelsk) 15 in.
Produkttype Gas Sampling Bag
Kapacitet (metrisk) 8,1 l
Længde (metrisk) 38 cm
Bredde (metrisk) 38 cm
Tykkelse (metrisk) 2 mm