Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Raschig ringe
Chemware™ Raschig-ringe til brug med destillationspumper i kemiske processer og væske- eller gasoverførselsapplikationer.
489.00 DKK - 559.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Til kemiske processer og væske- eller gasoverførselsapplikationer |
---|---|
Type | Raschig Ring |
Materiale | PTFE |
Til brug med (udstyr) | Til destillationskolonner |
Artikelnummer | Brand | Diameter (engelsk) Udvendig | Diameter (metrisk) Udvendig | Længde (engelsk) | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (engelsk) Udvendig | Diameter (metrisk) Udvendig | Længde (engelsk) | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||
12301409
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069134 |
0,2 tommer | 6 mm | 0,2 tommer | 6 mm |
559.00 DKK
Pakke med 300 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||
10575434
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069133 |
0,1 tommer. | 3 mm | 0,1 tommer. | 3 mm |
489.00 DKK
Pakke med 500 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||
Beskrivelse
- Pakning til destillationskolonner og scrubbere.
- Kemisk inert bortset fra smeltede alkalimetaller, fluor og stærke fluoreringsmidler.
- Højt overfladeareal pr. volumenenhed.
- Minimum modstand mod gas- og væskestrøm.
Tekniske data
Til kemiske processer og væske- eller gasoverførselsapplikationer | |
Raschig Ring | |
PTFE | |
Til destillationskolonner |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Raschig ringe