Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE solide kugler
Diameter (metrisk):
3 mm
9,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Til kolonnepakning og som blandingsperler
- Inert over for de fleste væsker og dampe
- Kan bruges til °220 C (428 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kogende Sten |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |