Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE solide kugler
Artikelnummer. 12398637
Skift visning
Diameter (metrisk):
3 mm
9,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12398637 3 mm Pakke med 100
10049589 9,5 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12398637 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. D1069326
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Chemware™ PTFE Solid Balls minimerer stød ved kogning.
  • Til kolonnepakning og som blandingsperler
  • Inert over for de fleste væsker og dampe
  • Kan bruges til °220 C (428 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kogende Sten
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm