Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE solide kugler
Artikelnummer. 10049589
Diameter (metrisk):
3 mm
9,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10049589
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069391
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemware™ PTFE Solid Balls minimerer stød ved kogning.
  • Til kolonnepakning og som blandingsperler
  • Inert over for de fleste væsker og dampe
  • Kan bruges til °220 C (428 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kogende Sten
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) 9,5 mm