Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Laboratoriemåtter
Artikelnummer. 10686585
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 fod x 12 tommer
Pakningsstørrelse:
3m
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10686585 10 fod x 12 tommer 3m
1 options
Artikelnummer. 10686585 Leverandør Saint Gobain Life Sciences Leverandørnr. D1069328
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Chemware™ PTFE Laboratory Matting er kemisk inert og —modstår vedhæftning af praktisk talt ethvert materiale.
  • Korrosions- og brudsikker beklædning til bænke, hylder, håndvaske og afløbsbrædder hjælper med at reducere brud på glasvarer
  • Nyttig som netpose til at dyppe dele i ætsende kemikalier og opløsningsmidler
  • Let at rengøre
  • Diamantformet PTFE-netplade er 0,06 in. tyk (1,6 mm) med 0,25 in. (6 mm) åbninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriemåtte
Materiale PTFE
Længde (engelsk) 10 ft.
Længde (metrisk) 3 m
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 310 mm
Dimensioner (L x B) 10 fod x 12 tommer
Til brug med (applikation) Korrosions- og brudbestandig beklædning til bænke, hylder, håndvaske og afløbsbrædder hjælper med at reducere brud på glasvarer
Tykkelse 0,062 tommer
Mængde 1 stk.