Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger
Kapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ikke fugtbar, ubrydelig og varmebestandig
- Let at rengøre
- Bred tud til nem hældning
- Kan opvarmes på kogepladen op til 288 °C (550 °F), når der udvises passende omhu
- Specielt støbt bund tillader hurtig varmeoverførsel
- I modsætning til de fleste PTFE-bægre, vil disse koge vand, når de er dækket
Applikationer:
Ideel til fordøjelsen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,01 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Ideel til fordøjelse |
| Højde (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Højde (metrisk) | 4.5 cm |
| Inkluderer | Tud |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 550 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 288 °C |
| Type | Bægerglas |
| Vis mere |