Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger
Artikelnummer. 12326988
Kapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12326988
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Chemware™ PTFE Griffin bæger er ikke-kontaminerende og inerte over for stærkt ætsende reagenser såsom flussyre.
  • Ikke fugtbar, ubrydelig og varmebestandig
  • Let at rengøre
  • Bred tud til nem hældning
  • Kan opvarmes på kogepladen op til 288 °C (550 °F), når der udvises passende omhu
  • Specielt støbt bund tillader hurtig varmeoverførsel
  • I modsætning til de fleste PTFE-bægre, vil disse koge vand, når de er dækket
Applikationer:
Ideel til fordøjelsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 20,29 oz.
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Ideel til fordøjelse
Højde (engelsk) 4,9 tommer
Højde (metrisk) 12.45 cm
Inkluderer Tud
Temperatur (engelsk) Max. Drift 550 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 288 °C
Type Bægerglas
Stil Griffin