Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Griffin bæger
Artikelnummer. 10165347
Kapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10165347
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069036
Chemware™ PTFE Griffin bæger er ikke-kontaminerende og inerte over for stærkt ætsende reagenser såsom flussyre.
  • Nonwettable, unbreakable and heat resistant
  • Easy to clean
  • Broad spout for easy pouring
  • Can be heated on hotplate up to 288°C (550°F) when proper care is exercised
  • Specially molded bottom allows rapid heat transfer
  • Unlike most PTFE beakers, these will boil water when covered
Applications:
Ideal for digestion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1.69 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Ideal for Digestion
Højde (engelsk) 2.05 in.
Højde (metrisk) 5.23 cm
Inkluderer Spout
Temperatur (engelsk) Max. Drift 550°F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 288°C
Type Beaker
Stil Griffin