Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE kogende sten
Beskrivelse
Brug disse PTFE-chips til at fremme blid, effektiv kogning og hjælpe med at forhindre overophedning af meget flygtige væsker. Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PTFE Boiling Stones påvirkes ikke af syrer, kulbrinter, ketoner, estere, alkoholer eller alkalier.
- Brug disse PTFE-chips til at fremme blid, effektiv kogning og hjælpe med at forhindre overophedning af meget flygtige væsker.
- Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE Boiling Stones påvirkes ikke af syrer, kulbrinter, ketoner, estere, alkoholer eller alkalier.
- Plastflaske
Ved temperaturer over 260 °C (500 °F) er nogle få kemikalier i høj koncentration blevet rapporteret reaktive over for PTFE. Disse omfatter 80% NaOH eller KOH, metalhydrider (såsom boraner), aluminiumchlorid, ammoniak og visse aminer og iminer. Langsomt oxidativt angreb af 70% salpetersyre under tryk ved 250 C (°480 F) er °også blevet observeret. Særlig test er påkrævet, når ekstreme reducerende eller oxiderende forhold nærmer sig.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kogende Sten |
| Materiale | PTFE |
| Oversigt | Kogende Sten |
| Til brug med (udstyr) | Destillationskolonner |
| Mængde | 16 oz. (450 g) |