Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Hayman stil mikrospatler med PTFE-coatede ender
Længde (metrisk):
15 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nikkel-rustfrit-stål
Ordreinfo
- Stængeldia.: 0,125 in. (3,2 mm)
- Spatel: 1,5 L x 0,16 in. B (38 x 4 mm)
- Ske: 0,5 L x 0,063 in. B (13 x 1,6 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Belægning | PTFE |
| Produkttype | Mikro spatel |
| Til brug med (applikation) | Designet til brug under de mest alvorlige laboratorieforhold til håndtering af kemisk aktive materialer |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Inkluderer | 1,5 L x 0,16 tommer. W spatel i den ene ende og 0,5 L x 0,063 in. W ske i den anden ende |
| Håndtag Materiale | PTFE |
| Materiale | Nikkel, rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 15 cm |