Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Cylinder
Artikelnummer. 12378915
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12378915
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069604
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Uddannet Chemware™ Cylinder lavet af kemisk inerte fluorpolymerer.
  • Disse graduerede cylindre tilbyder alle fordelene ved non-stick inerte fluorpolymerer.
  • PFA er temperaturbestandig fra -320 °F (-°196 C) til +°500 F (+°260 C) og har det laveste metalionindhold.
  • Som følge heraf Chemware™ cylindre er fremragende til spormetalanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PFA
Diameter (engelsk) 1,32 tommer.
Diameter (metrisk) 3.35 cm
Gradueringer 0.5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 6,76 oz.
Underafdeling 0.5 mL
Form Rund
Diameter (metrisk) indvendig 33.6 mm
Sterilitet Ikke steril
Base Type Rund
Højde (engelsk) 11,1 tommer
Højde (metrisk) 281.8 mm
Type Gradueret cylinder