Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bøjelig PTFE rørestang
Click to view available options
Længde (metrisk):
20 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Unit Size:
Hver
Description
- Varmebestandig til 288 °C (550 °F)
- Fuldstændig inert over for stærkt ætsende reagenser
- Anti-stick egenskaber letter rengøringen
- Ubrydelig
Specifications
Specifications
| Diameter (engelsk) | 0,25 tommer |
| Inkluderer | Fuldt lukket stålindsats |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Rørestang |