Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bøjelig PTFE rørestang
Artikelnummer. 12348219
Længde (metrisk):
20 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12348219
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069091
Chemware™ Bøjelig PTFE-omrørerstang indeholder en fuldt lukket stålindsats for stivhed, men kan dog bøjes til forskellige former til brug som elektriske omrørere.
  • Heat resistant to 288°C (550°F)
  • Completely inert to highly corrosive reagents
  • Anti-stick properties facilitate cleaning
  • Unbreakable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0.3 in.
Inkluderer Fully enclosed steel insert
Længde (engelsk) 16 in.
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 40 mm
Materiale PTFE
Mængde 1 Ea.
Type Stirring Rod