Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ Bøjelig PTFE rørestang
Artikelnummer. 12318219
Længde (metrisk):
20 mm
30 mm
40 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12318219
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069087
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Chemware™ Bøjelig PTFE-omrørerstang indeholder en fuldt lukket stålindsats for stivhed, men kan dog bøjes til forskellige former til brug som elektriske omrørere.
  • Varmebestandig til 288 °C (550 °F)
  • Fuldstændig inert over for stærkt ætsende reagenser
  • Anti-stick egenskaber letter rengøringen
  • Ubrydelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,25 tommer
Inkluderer Fuldt lukket stålindsats
Længde (engelsk) 8 tommer
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 20 mm
Materiale PTFE
Mængde 1 stk.
Type Rørestang