Få mere at vide
Saint-Gobain Chemfluor™ Fluorpolymerrør
Beskrivelse
- Indeholder ingen tilsætningsstoffer eller blødgørere
- Inert over for stort set alle kemikalier
- Ikke-proteinbinding
Ordreinfo
I pakker på 50 fod. (15 m)
Overholdelse
Overholder FDA kriterier
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overholder FDA kriterier |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,063 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,13 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.2 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til halvlederbehandling, bioteknologi og farmaceutisk overførsel, miljøprøveforberedelse, kromatografi, type I vand, kryogene og farlige kemikalier |