Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Chemfluor™ Fluoropolymer film
Beskrivelse
- Temperatur- og korrosionsbestandig
- Non-stick overflade
- Ikke-porøs og ikke-absorberende
- Dimensioner: 50 fod x 6 tommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Ideel foring eller belægning til hylder, skuffer, borde, bakker, afløbsbrædder og vaske |
| Længde (engelsk) | 50 fod |
| Produkttype | Indpakningsfilm |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 15 cm |
| Længde (metrisk) | 15.2 m |
| Materiale | PTFE |
| Tykkelse | 127μ m |