Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Overfladebeskytter
Artikelnummer. 10748571
Dimensioner (L x B):
15 fod x 12,5 tommer. (4,6 mx 320 mm)
15 fod x 25 tommer. (4,6 mx 640 mm)
Materiale:
FEP
FEP, aluminium
FEP, vinyl
Pakningsstørrelse:
4.5m
4.6m
5m
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10748571
Brand: Saint Gobain Life Sciences D1069329
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sæt beskyttelsen af FEP fluorpolymer på enhver overflade med Bytac™ Overfladebeskyttere.
Sæt beskyttelsen af FEP fluorpolymer på enhver overflade
  • Fremstillet af et overlæg af FEP-film bundet til en støttebagside af vinyl eller aluminium (bagsiden er belagt med trykfølsomt akrylklæber)
  • Beskyt bordplader, stinkskabe, midlertidige borde, vægge/lofter, stænkskærme, vægge i sprøjtekabiner og andre laboratorieoverflader
  • Hjælp med at beskytte overflader mod absorption af giftige eller radioaktive kemikalier
  • Ætsende kemikalier, maling, olie, fedt og klæbrige stoffer tørres let af med fugtig svamp
  • Klip let med en saks
  • Installer nemt —og fjern blot beskyttelsespapiret fra den klæbende bagside og påfør det på overfladen
Ordreinfo
Bytac beskytter med vinylbagside anbefalet til temperaturer op til °93 C (°200 F); med aluminiumsfolie bagside, kan bruges op til 182 C (°360 °F).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bænkbeskytter
Materiale FEP, aluminium
Længde (engelsk) 15 ft.
Længde (metrisk) 4.6 m
Bredde (engelsk) 25 tommer
Bredde (metrisk) 640 mm
Dimensioner (L x B) 15 fod x 25 tommer. (4,6 mx 640 mm)
Til brug med (applikation) Beskytter bordplader, stinkskabe, midlertidige borde, vægge/lofter, stænkskærme, vægge i sprøjtekabiner og andre laboratorieoverflader
Mængde 1 stk.