Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Bytac™ Overfladebeskytter
Beskrivelse
Sæt beskyttelsen af FEP fluorpolymer på enhver overflade
- Fremstillet af et overlæg af FEP-film bundet til en støttebagside af vinyl eller aluminium (bagsiden er belagt med trykfølsomt akrylklæber)
- Beskyt bordplader, stinkskabe, midlertidige borde, vægge/lofter, stænkskærme, vægge i sprøjtekabiner og andre laboratorieoverflader
- Hjælp med at beskytte overflader mod absorption af giftige eller radioaktive kemikalier
- Ætsende kemikalier, maling, olie, fedt og klæbrige stoffer tørres let af med fugtig svamp
- Klip let med en saks
- Installer nemt —og fjern blot beskyttelsespapiret fra den klæbende bagside og påfør det på overfladen
Ordreinfo
Bytac beskytter med vinylbagside anbefalet til temperaturer op til °93 C (°200 F); med aluminiumsfolie bagside, kan bruges op til 182 C (°360 °F).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bænkbeskytter |
| Materiale | FEP, vinyl |
| Længde (engelsk) | 15 ft. |
| Længde (metrisk) | 4.6 m |
| Bredde (engelsk) | 25 tommer |
| Bredde (metrisk) | 640 mm |
| Dimensioner (L x B) | 15 fod x 25 tommer |
| Til brug med (applikation) | Beskytter bordplader, stinkskabe, midlertidige borde, vægge/lofter, stænkskærme, vægge i sprøjtekabiner og andre laboratorieoverflader |
| Mængde | 1 stk. |