Få mere at vide
R&L Enterprises™ Lyse stænger i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8012542 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11795386
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for konstruktion af retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Bright rustfrit stål stænger er holdbare og korrosionsbestandige.
  • Gevind
  • Stangens længde inkluderer ikke gevindet
  • Holdbar
  • Nem at rengøre
  • Korrosionsbestandig
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 750 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12,5 mm
Produkttype Stang
Oversigt Gevind
Til brug med (applikation) Til rektangulært stativ