Få mere at vide
R&L Enterprises™ Lyse stænger i rustfrit stål
Artikelnummer. 11705396 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
10 mm
12,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11705396 1000 mm 12,5 mm Hver
11795386 750 mm 12,5 mm Hver
11785386 500 mm 10 mm Hver
11759327 500 mm 12,5 mm Hver
12328149 600 mm 12,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11705396
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for konstruktion af retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Bright rustfrit stål stænger er holdbare og korrosionsbestandige.
  • Gevind
  • Stangens længde inkluderer ikke gevindet
Note: Inkluderer stang, men ikke basen.
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 12,5 mm
Inkluderer Inkluderer stang, men ikke basen.
Produkttype Stang (gevind)
Trådstørrelse 10 mm
Oversigt Gevind