Få mere at vide
MedChemExpress Saikosaponin D
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 780.98 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 20874-52-6 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (64.02 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mål | STAT∣NF-κB∣Estrogen Receptor/ERR∣Bacterial |
| Mængde | 100 mg |