Få mere at vide
MedChemExpress Saikosaponin D
Artikelnummer. 16428918
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16428918 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16428918 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
MedChemExpress Saikosaponin D is a triterpene saponin isolated from Bupleurum, with anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-tumor, and anti-allergic activities; Saikosaponin D inhibits selectin, STAT3 and NF-kB and activates estrogen receptor-β.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 780.98 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 20874-52-6
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (64.02 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Mål STAT∣NF-κB∣Estrogen Receptor/ERR∣Bacterial