Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål
Artikelnummer. p-4527413 Shop alle Thermo Scientific produkter
Controller type:
AC150
AC200
PC200
PC201
PC300
SC100
SC150
SC150 l
Temperaturområde:
Omgivende +13 °C til 100 °C
Omgivende +13° til 150 °C
Omgivende +13° til 200 °C
Omgivende +13° til 300 °C
Spænding:
200/230 V
230 V
Frekvens:
50 Hz
50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11660831
Brand: Thermo Scientific™ 1521071
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °300 C, med maksimal badvolumen på 8 liter.
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation, Thermo Scientific™ SAHARA Series S7 bade i rustfrit stål tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til 300 °C, med maksimal badvolumen på 8 liter. SAHARA-serien af cirkulationspumper til opvarmet bad fås med en bred vifte af arbejdsområdedimensioner for at opfylde dine interne eller eksterne cirkulationskrav. Et udvalg af otte forskellige controllere vil skabe den perfekte pasform til din applikation. Robust og korrosionsbestandig til anvendelse ved høje temperaturer op til 300 °C.
Environmentally Friendly Design
  • Save up to 80% on energy costs and thousands of kilowatt hours during the life of the system
  • All units are RoHS-compliant (lead- and mercury-free) and use recycled packaging
Safe Operationn
  • All units are UL/CSA compliant, assuring safe operation in the unlikely event of a fault condition
Easy to Usen
  • All thermostats feature an intuitive user interface with bright display to view critical readings
  • Thermostat can be turned and positioned on all four sides on the bath for easy viewing
  • Each system comes with a quick-start guide for simple setup and operation
  • Lead- and mercury-free
  • 115/60 Hz units are UL listed or recognized
  • IQ/OQ compliance is optional
Includes:
Communication cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord
Recommended for:
  • Viscometers
  • Spectrophotometers
  • Refractometers
  • Metrology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type SC100
Kapacitet (metrisk) 8 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Flowhastighed 17 L/min.
Temperaturområde Omgivende +13 °C til 100 °C
Dimensioner (L x B x H) 16.7 x 9.2 x 18 in. (42.8 x 23.5 x 45.6 cm)
Længde (engelsk) 16.7 in.
Længde (metrisk) 42.8 cm
Bredde (engelsk) 9.2 in.
Bredde (metrisk) 23.5 cm
Højde (engelsk) 18 in.
Højde (metrisk) 45.6 cm
Vægt (engelsk) 23.4 lb.
Vægt (metrisk) 10.6 kg
Elektriske krav 230 V 50 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz