Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S7 Opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål
Artikelnummer. 11660831 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Controller type:
AC150
AC200
PC200
PC201
PC300
SC100
SC150
SC150 l
Temperaturområde:
Omgivende +13 °C til 100 °C
Omgivende +13° til 150 °C
Omgivende +13° til 200 °C
Omgivende +13° til 300 °C
Spænding:
200/230 V
230 V
Frekvens:
50 Hz
50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Temperaturområde Spænding Frekvens unitSize
11660831 SC100 Omgivende +13 °C til 100 °C 230 V 50 Hz Hver
11680851 SC150 Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz Hver
11680871 SC150 l Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz Hver
11620891 AC150 Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz Hver
10084107 AC200 Omgivende +13° til 200 °C 230 V 50 Hz Hver
12613575 PC200 Omgivende +13° til 200 °C 200/230 V 50/60 Hz Hver
12612825 PC201 Omgivende +13° til 200 °C 200/230 V 50/60 Hz Hver
12682815 PC300 Omgivende +13° til 300 °C 200/230 V 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11660831 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °300 C, med maksimal badvolumen på 8 liter.
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation, Thermo Scientific™ SAHARA Series S7 bade i rustfrit stål tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til 300 °C, med maksimal badvolumen på 8 liter. SAHARA-serien af cirkulationspumper til opvarmet bad fås med en bred vifte af arbejdsområdedimensioner for at opfylde dine interne eller eksterne cirkulationskrav. Et udvalg af otte forskellige controllere vil skabe den perfekte pasform til din applikation. Robust og korrosionsbestandig til anvendelse ved høje temperaturer op til 300 °C.
Environmentally Friendly Design
  • Save up to 80% on energy costs and thousands of kilowatt hours during the life of the system
  • All units are RoHS-compliant (lead- and mercury-free) and use recycled packaging
Safe Operationn
  • All units are UL/CSA compliant, assuring safe operation in the unlikely event of a fault condition
Easy to Usen
  • All thermostats feature an intuitive user interface with bright display to view critical readings
  • Thermostat can be turned and positioned on all four sides on the bath for easy viewing
  • Each system comes with a quick-start guide for simple setup and operation
  • Lead- and mercury-free
  • 115/60 Hz units are UL listed or recognized
  • IQ/OQ compliance is optional
Includes:
Communication cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord
Recommended for:
  • Viscometers
  • Spectrophotometers
  • Refractometers
  • Metrology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type SC100
Kapacitet (metrisk) 8 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Flowhastighed 17 L/min.
Temperaturområde Omgivende +13 °C til 100 °C
Dimensioner (L x B x H) 16.7 x 9.2 x 18 in. (42.8 x 23.5 x 45.6 cm)
Længde (engelsk) 16.7 in.
Længde (metrisk) 42.8 cm
Bredde (engelsk) 9.2 in.
Bredde (metrisk) 23.5 cm
Højde (engelsk) 18 in.
Højde (metrisk) 45.6 cm
Vægt (engelsk) 23.4 lb.
Vægt (metrisk) 10.6 kg
Elektriske krav 230 V 50 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz