Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S49 opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål
Artikelnummer. 12719725 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Controller type:
AC150
AC200
PC200
PC201
SC100
SC150
SC150 l
Temperaturområde:
Omgivende +13° til 100 °C
Omgivende +13° til 150 °C
Omgivende +13° til 200 °C
Spænding:
200/230 V
230 V
Frekvens:
50 Hz
50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Temperaturområde Spænding Frekvens unitSize
12719725 PC200 Omgivende +13° til 200 °C 200/230 V 50/60 Hz Hver
11620841 SC100 Omgivende +13° til 100 °C 230 V 50 Hz Hver
10455339 SC150 Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz Hver
11630881 SC150 l Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz Hver
11680891 AC150 Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz Hver
10336748 AC200 Omgivende +13° til 200 °C 230 V 50 Hz Hver
12602825 PC201 Omgivende +13° til 200 °C 200/230 V 50/60 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12719725 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1571495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45255.00 DKK
    43273.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 1981.43 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °200 C, med maksimal badvolumen på 53 liter.
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Thermo Scientific™ SAHARA S49 rustfri stålbade tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °200 C, med maksimal badvolumen på 53 liter. SAHARA-serien af cirkulationspumper til opvarmet bad fås med en bred vifte af arbejdsområdedimensioner for at opfylde dine interne eller eksterne cirkulationskrav. Et udvalg af otte forskellige controllere vil skabe den perfekte pasform til din applikation. Robust og korrosionsbestandig til anvendelse ved høje temperaturer op til 300 °C.
Miljøvenligt design
  • Spar op til 80 % på energiomkostninger og tusindvis af kilowatt-timer i løbet af systemets levetid
  • Alle enheder er RoHS-kompatible (bly- og kviksølvfri) og bruger genbrugsemballage
Sikker drift
  • Alle enheder er UL/CSA-kompatible, hvilket sikrer sikker drift i det usandsynlige tilfælde af en fejltilstand
Nem at bruge
  • Alle termostater har en intuitiv brugergrænseflade med lyst display til at se kritiske aflæsninger
  • Termostat kan drejes og placeres på alle fire sider på badekarret for nem visning
  • Hvert system leveres med en hurtigstartguide til enkel opsætning og betjening
  • Bly- og kviksølvfri
  • 115/60 Hz enheder er UL-listet eller anerkendt
  • Overholdelse af IQ/OQ er valgfri
Inkluderer:
Kommunikationskabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning
Anbefalet til:
  • Viskosimeter
  • Spektrofotometre
  • Refraktometre
  • Metrologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type PC200
Kapacitet (metrisk) 53 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Flowhastighed 24 l/min.
Temperaturområde Omgivende +13° til 200 °C
Dimensioner (L x B x H) 29,4 x 24,3 x 18 tommer. (74,6 x 57,9 x 45,6 cm)
Længde (engelsk) 29,4''
Længde (metrisk) 74.6 cm
Bredde (engelsk) 24,3 tommer
Bredde (metrisk) 57.9 cm
Højde (engelsk) 18 tommer
Højde (metrisk) 45.6 cm
Vægt (engelsk) 53.4 lb.
Vægt (metrisk) 24.3 kg
Elektriske krav 200/230 V 50/60 Hz
Spænding 200/230 V
Frekvens 50/60 Hz