Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S49 opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Thermo Scientific™ SAHARA S49 rustfri stålbade tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °200 C, med maksimal badvolumen på 53 liter. SAHARA-serien af cirkulationspumper til opvarmet bad fås med en bred vifte af arbejdsområdedimensioner for at opfylde dine interne eller eksterne cirkulationskrav. Et udvalg af otte forskellige controllere vil skabe den perfekte pasform til din applikation. Robust og korrosionsbestandig til anvendelse ved høje temperaturer op til 300 °C.
Environmentally Friendly Design
- Save up to 80% on energy costs and thousands of kilowatt hours during the life of the system
- All units are RoHS-compliant (lead- and mercury-free) and use recycled packaging
Safe Operation
- All units are UL/CSA compliant, assuring safe operation in the unlikely event of a fault condition
Easy to Use
- All thermostats feature an intuitive user interface with bright display to view critical readings
- Thermostat can be turned and positioned on all four sides on the bath for easy viewing
- Each system comes with a quick-start guide for simple setup and operation
- Lead- and mercury-free
- 115/60 Hz units are UL listed or recognized
- IQ/OQ compliance is optional
Includes:
Communication cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord
Recommended for:
- Viscometers
- Spectrophotometers
- Refractometers
- Metrology
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | AC150 |
| Kapacitet (metrisk) | 53 L |
| Certificeringer/compliance | CE/ROHS/WEEE |
| Flowhastighed | 20 L/min. |
| Pumpetype | Force Pump, Suction Pump |
| Temperaturområde | Omgivende +13 °C til 150 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 29.4 x 24.3 x 18 in. (74.6 x 57.9 x 45.6 cm) |
| Længde (engelsk) | 29.4 in. |
| Længde (metrisk) | 74.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 24.3 in. |
| Vis mere |