Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S49 opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Thermo Scientific™ SAHARA S49 rustfri stålbade tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °200 C, med maksimal badvolumen på 53 liter. SAHARA-serien af cirkulationspumper til opvarmet bad fås med en bred vifte af arbejdsområdedimensioner for at opfylde dine interne eller eksterne cirkulationskrav. Et udvalg af otte forskellige controllere vil skabe den perfekte pasform til din applikation. Robust og korrosionsbestandig til anvendelse ved høje temperaturer op til 300 °C.
Miljøvenligt design
- Spar op til 80 % på energiomkostninger og tusindvis af kilowatt-timer i løbet af systemets levetid
- Alle enheder er RoHS-kompatible (bly- og kviksølvfri) og bruger genbrugsemballage
Sikker drift
- Alle enheder er UL/CSA-kompatible, hvilket sikrer sikker drift i det usandsynlige tilfælde af en fejltilstand
Nem at bruge
- Alle termostater har en intuitiv brugergrænseflade med lyst display til at se kritiske aflæsninger
- Termostat kan drejes og placeres på alle fire sider på badekarret for nem visning
- Hvert system leveres med en hurtigstartguide til enkel opsætning og betjening
- Bly- og kviksølvfri
- 115/60 Hz enheder er UL-listet eller anerkendt
- Overholdelse af IQ/OQ er valgfri
Inkluderer:
Kommunikationskabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning
Anbefalet til:
- Viskosimeter
- Spektrofotometre
- Refraktometre
- Metrologi
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | AC200 |
| Kapacitet (metrisk) | 53 L |
| Certificeringer/compliance | CE/ROHS/WEEE |
| Kondensator type | Vandkølet |
| Flowhastighed | 20 l/min. |
| Temperaturområde | Omgivende +13° til 200 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 29,4 x 24,3 x 18 tommer. (74,6 x 57,9 x 45,6 cm) |
| Længde (engelsk) | 29,4'' |
| Længde (metrisk) | 74.6 cm |
| Bredde (engelsk) | 24,3 tommer |
| Vis mere |