Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S45 opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °200 C, med maksimal badvolumen på 41 liter.
26318.91 DKK - 37614.24 DKK
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 41 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Dimensioner (L x B x H) 24,7 x 15 x 21,9 tommer. (62,8 x 38,1 x 55,6 cm)
Længde (engelsk) 24,7''
Længde (metrisk) 62.8 cm
Se flere specifikationer
Produkter 7
Artikelnummer Brand Controller type Temperaturområde Spænding Frekvens Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Controller type Temperaturområde Spænding Frekvens Pris Antal & tilgængelighed  
11610841
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
1521451
SC100 Omgivende +13° til 100 °C 230 V 50 Hz
26318.91 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Læg i indkøbskurv
11931216
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
1531451
SC150 Ambient +13° to 150°C 230 V 50 Hz
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11620881
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
1541451
SC150L Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz
34417.04 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til  1724.60 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-12-2025
Læg i indkøbskurv
11670891
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
1551451
AC150 Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz
32692.44 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-10-2025
Læg i indkøbskurv
11680911
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
1561451
AC200 Omgivende +13° til 200 °C 230 V 50 Hz
35466.79 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-10-2025
Læg i indkøbskurv
12709725
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
1571455
PC200 Ambient +13° to 200°C 200/230 V 50/60 Hz
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12622825
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
1581455
PC201 Ambient +13° to 200°C 200/230 V 50/60 Hz
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
41 L
24,7 x 15 x 21,9 tommer. (62,8 x 38,1 x 55,6 cm)
62.8 cm
38.1 cm
55.6 cm
20.3 kg
CE/ROHS/WEEE
24,7''
15 tommer
21,9 tommer.
44.7 lb.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ SAHARA S45 opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål