Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S21 Opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål
Artikelnummer. p-4527411 Shop alle Thermo Scientific produkter
SC100, Omgivende +13° til 100 °C, 230 V, 50 Hz, Hver
Controller type:
AC150
AC200
SC100
SC150
Temperaturområde:
Ambient +13° to 150°C
Omgivende +13° til 100 °C
Omgivende +13° til 150 °C
Omgivende +13° til 200 °C
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11690831
Brand: Thermo Scientific™ 1521211
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °200 C, med maksimal badvolumen på 19 liter.
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Thermo Scientific™ SAHARA S21 bade i rustfrit stål tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra omgivende 13° til 200 °C, med maksimal badvolumen på 19 liter. SAHARA-serien af cirkulationspumper til opvarmet bad fås med en bred vifte af arbejdsområdedimensioner for at opfylde dine interne eller eksterne cirkulationskrav. Et udvalg af otte forskellige controllere vil skabe den perfekte pasform til din applikation. Robust og korrosionsbestandig til anvendelse ved høje temperaturer op til 300 °C.
Miljøvenligt design
  • Spar op til 80 % på energiomkostninger og tusindvis af kilowatt-timer i løbet af systemets levetid
  • Bly- og kviksølvfri
  • Alle enheder er RoHS-kompatible (bly- og kviksølvfri) og bruger genbrugsemballage
Sikker drift
  • Alle enheder er UL/CSA-kompatible, hvilket sikrer sikker drift i det usandsynlige tilfælde af en fejltilstand
Nem at bruge
  • Alle termostater har en intuitiv brugergrænseflade med lyst display til at se kritiske aflæsninger
  • Termostat kan drejes og placeres på alle fire sider på badekarret for nem visning
  • Hvert system leveres med en hurtigstartguide til enkel opsætning og betjening
Bemærk:
  • 115/60 Hz enheder er UL-listet eller anerkendt
  • Overholdelse af IQ/OQ er valgfri
Inkluderer:
Kommunikationskabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning
Anbefalet til:
  • Viskosimeter
  • Spektrofotometre
  • Refraktometre
  • Metrologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type SC100
Oversigt SC100-S21; 230V/50Hz; 19L
Kapacitet (metrisk) 19 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Flowhastighed 17 l/min.
Temperaturområde Omgivende +13° til 100 °C
Dimensioner (L x B x H) 24,7 x 15 x 16,1 tommer. (62,8 x 38,1 x 40,9 cm)
Længde (engelsk) 24,7''
Længde (metrisk) 62.8 cm
Bredde (engelsk) 15 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 cm
Højde (engelsk) 16,1 tommer
Højde (metrisk) 40.9 cm
Vægt (engelsk) 31.2 lb.
Vægt (metrisk) 14.2 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Produkttitel
Thermo Scientific™ SAHARA S21 Opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål >