Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S21 Opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål
Artikelnummer. 11660911 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Controller type:
AC150
AC200
SC100
SC150
Temperaturområde:
Omgivende +13° til 100 °C
Omgivende +13° til 150 °C
Omgivende +13° til 200 °C
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controller type Temperaturområde Spænding Frekvens Pakningsstørrelse
11660911 AC200 Omgivende +13° til 200 °C 230 V 50 Hz Hver
11690831 SC100 Omgivende +13° til 100 °C 230 V 50 Hz Hver
11610861 SC150 Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz Hver
11650891 AC150 Omgivende +13° til 150 °C 230 V 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11660911 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1561211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28447.57 DKK
    24682.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 3764.68 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °200 C, med maksimal badvolumen på 19 liter.
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Thermo Scientific™ SAHARA S21 bade i rustfrit stål tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra omgivende 13° til 200 °C, med maksimal badvolumen på 19 liter. SAHARA-serien af cirkulationspumper til opvarmet bad fås med en bred vifte af arbejdsområdedimensioner for at opfylde dine interne eller eksterne cirkulationskrav. Et udvalg af otte forskellige controllere vil skabe den perfekte pasform til din applikation. Robust og korrosionsbestandig til anvendelse ved høje temperaturer op til 300 °C.
Miljøvenligt design
  • Spar op til 80 % på energiomkostninger og tusindvis af kilowatt-timer i løbet af systemets levetid
  • Bly- og kviksølvfri
  • Alle enheder er RoHS-kompatible (bly- og kviksølvfri) og bruger genbrugsemballage
Sikker drift
  • Alle enheder er UL/CSA-kompatible, hvilket sikrer sikker drift i det usandsynlige tilfælde af en fejltilstand
Nem at bruge
  • Alle termostater har en intuitiv brugergrænseflade med lyst display til at se kritiske aflæsninger
  • Termostat kan drejes og placeres på alle fire sider på badekarret for nem visning
  • Hvert system leveres med en hurtigstartguide til enkel opsætning og betjening
Bemærk:
  • 115/60 Hz enheder er UL-listet eller anerkendt
  • Overholdelse af IQ/OQ er valgfri
Inkluderer:
Kommunikationskabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning
Anbefalet til:
  • Viskosimeter
  • Spektrofotometre
  • Refraktometre
  • Metrologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type AC200
Oversigt AC200-S21; 230V/50Hz; 19L
Kapacitet (metrisk) 19 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kondensator type Vandkølet
Flowhastighed 20 l/min.
Temperaturområde Omgivende +13° til 200 °C
Dimensioner (L x B x H) 24,7 x 15 x 16,1 tommer. (62,8 x 38,1 x 40,9 cm)
Længde (engelsk) 24,7''
Længde (metrisk) 62.8 cm
Bredde (engelsk) 15 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 cm
Højde (engelsk) 16,1 tommer
Højde (metrisk) 40.9 cm
Vægt (engelsk) 31.2 lb.
Vægt (metrisk) 14.2 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz