Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S13 opvarmede badecirkulatorer i rustfrit stål
Artikelnummer. 11690871 Shop alle Thermo Scientific produkter
Controller type:
AC150
AC200
PC200
PC201
PC300
SC100
SC150
SC150 l
Spænding:
200/230 V
230 V
Frekvens:
50 Hz
50/60 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11690871
Brand: Thermo Scientific™ 1541131
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til °300 C, med maksimal badvolumen på 12 liter.
Perfekt til intern eller ekstern cirkulation. Thermo Scientific SAHARA S13 opvarmede bade i rustfrit stål tilbydes i et bredt udvalg til effektiv opvarmning fra ambient 13° til 300 °C, med maksimal badvolumen på 12 liter. SAHARA-serien af cirkulationspumper til opvarmet bad fås med en bred vifte af arbejdsområdedimensioner for at opfylde dine interne eller eksterne cirkulationskrav. Et udvalg af otte forskellige controllere vil skabe den perfekte pasform til din applikation. Robust og korrosionsbestandig til anvendelse ved høje temperaturer op til 300 °C.
Environmentally Friendly Design
  • Save up to 80% on energy costs and thousands of kilowatt hours during the life of the system
  • Lead- and mercury-free
  • All units are RoHS-compliant (lead- and mercury-free) and use recycled packaging
Safe Operation
  • All units are UL/CSA compliant, assuring safe operation in the unlikely event of a fault condition
Easy to Use
  • All thermostats feature an intuitive user interface with bright display to view critical readings
  • Thermostat can be turned and positioned on all four sides on the bath for easy viewing
  • Each system comes with a quick-start guide for simple setup and operation
Note:
  • 115/60 Hz units are UL listed or recognized
  • IQ/OQ compliance is optional
Includes:
Communication cables, bridge with gasket and thumbscrews, fittings, clamps, pump plug for external circulation, 6ft. power cord
Recommended for:
  • Viscometers
  • Spectrophotometers
  • Refractometers
  • Metrology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type SC150 l
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kommunikation RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flowhastighed 17 L/min.
Temperaturområde Ambient +13° to 150°C
Dimensioner (L x B x H) 16.7 x 12.6 x 18 in. (42.8 x 32.1 x 45.6 cm)
Længde (engelsk) 16.7 in.
Længde (metrisk) 42.8 cm
Bredde (engelsk) 12.6 in.
Bredde (metrisk) 32.1 cm
Højde (engelsk) 18 in.
Højde (metrisk) 45.6 cm
Vægt (engelsk) 27 lb.
Vægt (metrisk) 12.3 kg
Elektriske krav 230 V 50 Hz
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz