Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA PPO S5P cirkulationspumper til varmebade
Artikelnummer. 10174669 Shop alle Thermo Scientific produkter
Controller type:
SC100
SC150
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10174669
Brand: Thermo Scientific™ 1523051
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel, når synlighed af din ansøgning er påkrævet.
Ideel, når synlighed af din ansøgning er påkrævet. Thermo Scientific SAHARA PPO S5P opvarmede badecirkulatorer holder temperaturer fra omgivende +13° til °100 C, med maksimal badvolumen på 5 liter. SAHARA-serien af cirkulationspumper til opvarmet bad fås med en bred vifte af arbejdsområdedimensioner for at opfylde dine interne eller eksterne cirkulationskrav. Et udvalg af otte forskellige controllere vil skabe den perfekte pasform til din applikation. Robust og korrosionsbestandig til anvendelse ved høje temperaturer op til 200 °C.
Miljøvenligt design: Spar op til 80 % på energiomkostninger og tusindvis af kilowatt-timer i løbet af systemets levetid. Alle enheder er RoHS-kompatible (bly- og kviksølvfri) og bruger genbrugsemballage.
Sikker drift: Alle enheder er UL/CSA-kompatible, hvilket sikrer sikker drift i det usandsynlige tilfælde af en fejltilstand. 115/60 Hz-enheder er UL-listet eller anerkendt, og alle enheder er UL/CSA- og RoHS-kompatible. Overholdelse af IQ/OQ er valgfri.
Brugervenlighed: Alle termostater har en intuitiv brugergrænseflade med lyst display til at se kritiske aflæsninger. Hvert system leveres med en hurtigstartguide til enkel opsætning og betjening. Termostat kan drejes og placeres på alle fire sider af badekarret for nem visning.
Overlegen garanti og service: Alle løsninger leveres med 36 måneders garanti og er bakket op af Thermo Scientific service og support over hele verden.
  • Kapacitet: 5 l
  • Modificerede polyphenylenoxidbade er termisk resistente op til 100 °C
  • Lever exceptionel temperaturydelse med driftsbesparelser
  • Temperaturerne holdes fra omgivende plus 13° til 100 °C
SC 100 controller
  • Indeholder 3 sprog, akustiske og optiske alarmer og fem brugerindstillelige programmer
  • To pumpehastigheder tillader justering af vandstrømmen i badet for at reducere turbulens
SC 150 controller
  • Yderligere funktioner omfatter en USB port, en alarm for lavt væskeniveau og en automatisk slukning af controlleren ved detektering af for høj temperatur, lavt væskeniveau eller motoroverbelastning
Inkluderer:
Kommunikationskabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning
Anbefalet til:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsfordampere
  • Kondensatorer
  • Prøve-/materialetestning
  • Prøve-/materialeforberedelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type SC100
Kapacitet (metrisk) 5 L
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kommunikation USB
Flowhastighed 17 l/min.
Temperaturområde Omgivende +13° til 300 °C
Dimensioner (L x B x H) 15,3 x 7,5 x 14,2 tommer. (38,8 x 19 x 36 cm)
Længde (engelsk) 15,3 tommer
Længde (metrisk) 38.8 cm
Bredde (engelsk) 7,5 tommer
Bredde (metrisk) 19 cm
Højde (engelsk) 14,2 tommer
Højde (metrisk) 36 cm
Vægt (engelsk) 11.2 lb.
Vægt (metrisk) 5.1 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz