Indeholder
Dette er kun badet - ikke det komplette sæt. Cirkulationspumpen sælges separat.
- Badvolumen: 3-5 L
- Materiale: Polyphenylenoxid (PPO)
- Termisk modstandsdygtig op til 100 °C
- Temperatur: Ambient plus 10 °C til 100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Vandbad |
| Materiale | Polyphenylenoxid (PPO) |
| Størrelse | Badvolumen: 3 til 5L |