Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAHARA S49SS Opvarmet bad i rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
50 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Badvolumen: 29-51 L
- Materiale: Rustfrit stål
- Temperatur: Omgivende +13 til 200 °C
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 l |
| Temperaturområde | Op til 300 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |