Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SAHA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001593
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001593 50 mg
30001568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001593 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4652/50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Class I and II HDAC inhibitor
SAHA inhibits Class I and II histone deacetylases (HDACs); induces accumulation of acetylated histones H2A, H2B, H3 and H4 in transformed cultured cells. Suppresses cell growth in a range of cancer cell lines; induces apoptosis in cutaneous T cell lymphoma cells in vitro. Activates autophagy. SAHA increases efficiency of transcription factor-induced reprogramming of mouse embryonic fibroblasts (MEF) to induced pluripotent stem cells (iPSC). Also enhances adeno-associated virus transduction of HeLa cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149647-78-9
Molekylær formel C14H20N2O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAHA
Mængde 50 mg
Formel vægt 264.32
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 264.325