Få mere at vide
SAHA chloroalkane T1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477217
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477217 5 mg -
16460807 50 mg 50mg
16455366 100 mg -
16454498 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477217 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111595
MedChemExpress SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAHA chloroalkane T1
Fysisk form Solid
CAS 1613617-05-2
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H55ClN4O11
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (173.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(CCCCCCC(NO)=O)NC1=CC=C(CNC(OCCOCCOCCOC(NCCOCCOCCCCCCCl)=O)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 719.26
Formel vægt 719.26
Procent renhed 97.0%