Få mere at vide
Beschreibung
SAH3 Polyclonal specifically detects SAH3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
| Applikationer | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Gene Alias | adenosylhomocysteinase-like 2, AdoHcyase 3, ADOHCYASE3, EC 3.3.1.1, FLJ21719, KIAA0828S-adenosylhomocysteine hydrolase-like 2, putative adenosylhomocysteinase 3, S-adenosylhomocysteine hydrolase-like protein 2, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase 3 |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SAH3 fragment. |
| Gen-id (Entrez) | 23382 |
| Produkttype | Antibody |
| Isotype | IgG |
| Produktlinje | Novus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?