Få mere at vide
MedChemExpress SAH
Artikelnummer. 16477788
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16477788 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16477788 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY19528
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress SAH (S-Adenosylhomocysteine) is an amino acid derivative and a modulartor in several metabolic pathways. It is an intermediate in the synthesis of cysteine and adenosine. SAH is an inhibitor for METTL3-METTL14 heterodimer complex (METTL3-14) with an IC50 of 0.9 μM.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 384.41 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 97.7%
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (325.17 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 979-92-0
Synonym SAH (S-Adenosylhomocysteine)