Få mere at vide
Lonza™ SAGM™ Små luftvejs epitelcellevækst medium SingleQuots™ Kosttilskud og vækstfaktorer
Artikelnummer. 11645490
Skift visning
Mængde:
BPE: 2,0 ml, insulin: 0,5 ml, hydrocortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, retinsyre: 0,5 ml, fedtsyrefrit BSA: 5 ml, transferrin: 0,5 ml, triiodothyronin: 0,5 ml, epinephrin: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11645490 BPE: 2,0 ml, insulin: 0,5 ml, hydrocortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, retinsyre: 0,5 ml, fedtsyrefrit BSA: 5 ml, transferrin: 0,5 ml, triiodothyronin: 0,5 ml, epinephrin: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11645490 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC4124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 DKK
    2445.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 214.65 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kosttilskud og vækstfaktorsæt til brug med små luftvejsepitelcellebasalmedium.
  • Sælges separat SingleQuot™ kit til supplering af basalmedium.
  • En del af det fulde SAGM™ Små luftvejs epitelcellevækst medium BulletKit™ (katalognummer CC-3118), som består af basalmedium og kosttilskud pakket sammen.
  • Serumfri og optimeret til at dyrke humane små luftvejsepitelceller (SAEC).
  • Inkluderer følgende:
    • 1 x orange hætteglas med BPE 2,0 ml
    • 1 x lilla hætteglas med insulin 0,5 ml
    • 1 x naturligt hætteglas med hydrocortison 0,5 ml
    • 1 x hætteglas med rød hætte med GA-1000 0,5 ml
    • 1 x ravfarvet hætteglas med retinsyre 0,5 ml
    • 1 x flaske med fedtsyrefri BSA 5 mL
    • 1 x Natural Cap-hætteglas med transferrin 0,5 ml
    • 1 x ravfarvet hætteglas med triiodothyronin 0,5 ml
    • 1 x ravfarvet hætteglas med adrenalin 0,5 ml
    • 1 x grønt hætteglas med hEGF 0,5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Luftvejsceller
Produkttype Kosttilskud og vækstfaktorer
Mængde BPE: 2,0 ml, insulin: 0,5 ml, hydrocortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, retinsyre: 0,5 ml, fedtsyrefrit BSA: 5 ml, transferrin: 0,5 ml, triiodothyronin: 0,5 ml, epinephrin: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml
Indhold og opbevaring BPE, Insulin, Hydrocortison, GA-1000, Retinsyre, Fedtsyrefri BSA, Transferrin, Triiodothyronin, Epinephrin, hEGF