missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sagittatoside A, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491558
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491558 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491558 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0873

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sagittatoside A is a natural compound isolated from traditional Chinese herb Yinyanghuo (Herba Epimdii).

Sagittatoside A is a natural compound isolated from traditional Chinese herb Yinyanghuo (Herba Epimdii).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sagittatoside A
CAS 118525-35-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H40O15
Mængde 5 mg
Synonym Icariin-A
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (46.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(C=C2O)O)C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H]3O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)=C(C5=CC=C(OC)C=C5)OC1=C2C/C=C(C)/C
Molekylvægt (g/mol) 676.66
Formel vægt 676.66
Procent renhed 99.53%
Grad Research
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.