Få mere at vide
SAG, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488107
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16488107 5 mg -
16435398 10 mg -
16411587 50 mg -
16403336 25 mg -
16081282 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16488107 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY128485mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM; Kd=59 nM). SAG activates the Hedgehog signaling pathway and counteracts Cyclopamine (HY-17024) inhibition of Smo.
SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAG
CAS 912545-86-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H28ClN3OS
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (77.54 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1)N([C@H]3CC[C@H](NC)CC3)CC4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4
Molekylvægt (g/mol) 490.06
Formel vægt 490.06
Procent renhed 99.51%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death