Få mere at vide
SAG hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498107
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498107 5 mg 5mg
16445398 10 mg 10mg
16441309 1 mg -
16421587 50 mg 50mg
16413336 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498107 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12848B
MedChemExpress SAG hydrochloride is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM; Kd=59 nM). SAG hydrochloride activates the Hedgehog signaling pathway and counteracts Cyclopamine (HY-17024) inhibition of Smo.
SAG hydrochloride is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SAG hydrochloride
CAS 2095432-58-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H29Cl2N3OS
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 21.67 mg/mL (41.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1)N([C@H]3CC[C@H](NC)CC3)CC4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4.Cl
Molekylvægt (g/mol) 526.52
Formel vægt 526.52
Procent renhed 99.55%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death