missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SAG 21k
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18729456
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18729456 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18729456 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5282/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Hedgehog signaling activator; brain penetrant and orally bioavailable

SAG 21k is a potent Hedgehog signaling activator (EC50 = 0.4 nM). Orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloro-4,7-difluoro-N-[[2-methoxy-5-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]-N-trans-4-(methylamino)cyclohexyl]benzo[b]thiophene-2-carboxamide
CAS 946002-48-8
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Molekylær formel C29H28ClF2N3O2S
Formel vægt 556.07
Fysisk form Solid
Farve White
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >98%

For Research Use Only.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.