Få mere at vide
Thermo Scientific™ SAG
Artikelnummer. 15486799
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486799 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 15486799 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J65248.M^
 Begrænset vare
På lager
Fungerer som en potent agonist af Hedgehog-signalering ved at aktivere Smoothened (Smo) proteinfunktionen.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Orange til rød
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Fungerer som en potent agonist af Hedgehog-signalering ved at aktivere Smoothened (Smo) proteinfunktionen.
CAS 912545-86-9
Molekylær formel C28H28ClN3OS
Formel vægt 490.06
Synonym 3-chlor-N-[trans-4-(methylamino)cyclohexyl]-N-[[3-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]-benzo[b]thiophen-2-carboxamid; Udjævnet agonist
Følsomhed Lysfølsom
Produkttype SAG
Form Olie