Få mere at vide
MP Biomedicals™ SafTest™ Test Kit
Artikelnummer. p-7078527 Shop alle MP Biomedicals produkter
Målmolekyle:
Alkenal
Fedtprocent
Fri fedtsyre
Malonaldehyd
Peroxid
Total Glycerin
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15732642
Brand: MP Biomedicals™ 07KTAK2000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Reagent A, Reagent B, Reagent C, Calibrators
SafTest™ Testkit måler procentdelen af analytter i givne prøver. Vælg mellem 6 forskellige sæt til brug med SafTest instrument og forbrugsmateriale platforme og detektionssæt.
MP Biomedicals' testsæt indeholder alle reagenser og kalibratorer, der er nødvendige for at køre prøver. En kontrol er også inkluderet i hvert testkit. Hvert sæt vil tillade test af cirka 100 prøver. Prøvefortynding vil sandsynligvis være nødvendig for passende analyse.
  • Vælg mellem 6 forskellige sæt
  • Til brug med SafTest instrument og forbrugsmateriale platforme
  • Resultater på så lidt som 30 minutter
  • Detektionsmetode: Bikromatisk fotometer
  • Testsæt indeholder alle reagenser og kalibratorer, der er nødvendige for at køre prøver.
  • En kontrol er også inkluderet i hvert testkit.
  • Hvert sæt vil tillade test af cirka 100 prøver.
  • Prøvefortynding vil sandsynligvis være nødvendig for passende analyse.
    • Alkenal testsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Indeholder alle reagenser, kalibratorer
    • Gratis fedtsyretestsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrolanalyt(er)
      • Påkrævet: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
      • Kvantificeringsområde: 0,1 - 2,01 % fri fedtsyre
    • Malonaldehyd testsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrol
      • Nødvendige materialer: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
      • Kvantificeringsområde: 0,00 til 0,32 mg/kg prøve
    • Procent fedttestsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrolanalytter
      • Nødvendigt materiale: SafTest Instrument Platform
      • Kvantificeringsområde: 0,06 til 0
    • Peroxid testsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Reagens C, Kalibratorer, Kontrolanalyt(er)
      • Nødvendige materialer: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
      • Kvantificeringsområde: 0,00 til 0,200 MEQ/kg prøve
    • Total Glycerin Test Kit
      • Forskningsområde: Biodiesel
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrol
      • Nødvendige materialer: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
      • Kvantificeringsområde: 0,008 til 0,06 % af prøven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Alkenal test
Detektionsmetode Bikromatisk fotometer
Antal reaktioner 100 prøver
Målmolekyle Alkenal
Mængde 1 stk.
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.