Få mere at vide
MP Biomedicals™ SafTest™ Test Kit
Shop alle MP Biomedicals produkter
Målmolekyle:
Alkenal
Fedtprocent
Fri fedtsyre
Malonaldehyd
Peroxid
Total Glycerin
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Reagent A, Reagent B, Reagent C, Calibrators
MP Biomedicals' testsæt indeholder alle reagenser og kalibratorer, der er nødvendige for at køre prøver. En kontrol er også inkluderet i hvert testkit. Hvert sæt vil tillade test af cirka 100 prøver. Prøvefortynding vil sandsynligvis være nødvendig for passende analyse.
- Vælg mellem 6 forskellige sæt
- Til brug med SafTest instrument og forbrugsmateriale platforme
- Resultater på så lidt som 30 minutter
- Detektionsmetode: Bikromatisk fotometer
- Testsæt indeholder alle reagenser og kalibratorer, der er nødvendige for at køre prøver.
- En kontrol er også inkluderet i hvert testkit.
- Hvert sæt vil tillade test af cirka 100 prøver.
- Prøvefortynding vil sandsynligvis være nødvendig for passende analyse.
- Alkenal testsæt
- Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
- Indeholder alle reagenser, kalibratorer
- Gratis fedtsyretestsæt
- Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
- Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrolanalyt(er)
- Påkrævet: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
- Kvantificeringsområde: 0,1 - 2,01 % fri fedtsyre
- Malonaldehyd testsæt
- Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
- Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrol
- Nødvendige materialer: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
- Kvantificeringsområde: 0,00 til 0,32 mg/kg prøve
- Procent fedttestsæt
- Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
- Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrolanalytter
- Nødvendigt materiale: SafTest Instrument Platform
- Kvantificeringsområde: 0,06 til 0
- Peroxid testsæt
- Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
- Komponenter: Reagens A, Reagens B, Reagens C, Kalibratorer, Kontrolanalyt(er)
- Nødvendige materialer: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
- Kvantificeringsområde: 0,00 til 0,200 MEQ/kg prøve
- Total Glycerin Test Kit
- Forskningsområde: Biodiesel
- Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrol
- Nødvendige materialer: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
- Kvantificeringsområde: 0,008 til 0,06 % af prøven
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Procent fedttest |
| Detektionsmetode | Bikromatisk fotometer |
| Antal reaktioner | 100 prøver |
| Målmolekyle | Fedtprocent |
| Mængde | 1 stk. |
| Opbevaringskrav | 2 °C til 8 °C |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.