Få mere at vide
MP Biomedicals™ SafTest™ Test Kit
Artikelnummer. 15742642 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Målmolekyle:
Alkenal
Fedtprocent
Fri fedtsyre
Malonaldehyd
Peroxid
Total Glycerin
Pakningsstørrelse:
1 sæt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Målmolekyle Pakningsstørrelse
15742642 Fri fedtsyre 1 sæt
15732642 Alkenal 1 sæt
15752642 Malonaldehyd 1 sæt
15762642 Fedtprocent 1 sæt
15772642 Peroxid 1 sæt
15782642 Total Glycerin 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15742642 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 07KTFA2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3835.00 DKK
    3651.54 DKK / 1 sæt
    Spare 183.46 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Indeholder
Reagent A, Reagent B, Reagent C, Calibrators
SafTest™ Testkit måler procentdelen af analytter i givne prøver. Vælg mellem 6 forskellige sæt til brug med SafTest instrument og forbrugsmateriale platforme og detektionssæt.
MP Biomedicals' testsæt indeholder alle reagenser og kalibratorer, der er nødvendige for at køre prøver. En kontrol er også inkluderet i hvert testkit. Hvert sæt vil tillade test af cirka 100 prøver. Prøvefortynding vil sandsynligvis være nødvendig for passende analyse.
  • Vælg mellem 6 forskellige sæt
  • Til brug med SafTest instrument og forbrugsmateriale platforme
  • Resultater på så lidt som 30 minutter
  • Detektionsmetode: Bikromatisk fotometer
  • Testsæt indeholder alle reagenser og kalibratorer, der er nødvendige for at køre prøver.
  • En kontrol er også inkluderet i hvert testkit.
  • Hvert sæt vil tillade test af cirka 100 prøver.
  • Prøvefortynding vil sandsynligvis være nødvendig for passende analyse.
    • Alkenal testsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Indeholder alle reagenser, kalibratorer
    • Gratis fedtsyretestsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrolanalyt(er)
      • Påkrævet: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
      • Kvantificeringsområde: 0,1 - 2,01 % fri fedtsyre
    • Malonaldehyd testsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrol
      • Nødvendige materialer: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
      • Kvantificeringsområde: 0,00 til 0,32 mg/kg prøve
    • Procent fedttestsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrolanalytter
      • Nødvendigt materiale: SafTest Instrument Platform
      • Kvantificeringsområde: 0,06 til 0
    • Peroxid testsæt
      • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Reagens C, Kalibratorer, Kontrolanalyt(er)
      • Nødvendige materialer: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
      • Kvantificeringsområde: 0,00 til 0,200 MEQ/kg prøve
    • Total Glycerin Test Kit
      • Forskningsområde: Biodiesel
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrol
      • Nødvendige materialer: SafTest instrumentplatform, forbrugsstofplatform og dispensersæt
      • Kvantificeringsområde: 0,008 til 0,06 % af prøven
Tekniske data
Til brug med (applikation) Gratis fedtsyretest
Detektionsmetode Bikromatisk fotometer
Antal reaktioner 100 prøver
Målmolekyle Fri fedtsyre
Mængde 1 stk.
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.