Få mere at vide
MP Biomedicals™ SafTest™ Eksempel på forbrugsstoffer platform
Artikelnummer. 15792642 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Prøvetype:
Faste prøver
Flydende prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Prøvetype Pakningsstørrelse
15792642 Flydende prøver 1 sæt
15712652 Faste prøver 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15792642 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 07LC2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5425.00 DKK
    5163.88 DKK / 1 sæt
    Spare 261.12 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
Printerpapir, membraner, præcisionsservietter, massive glasperler, 15 mL koniske rør, 10 til 100 μL pipettespidser, 200 til μ1000 L pipettespidser, 12 mm dyrkningsrør, 12 mm dyrkningsrørshætter, Sharpie marke
SafTest™ Sample Consumables Platform indeholder alle forbrugsstoffer, der er nødvendige for at køre alkenal-peroxidtest.
  • Forbrugsmateriale platform til udførelse af alkenal, peroxid test
  • Indeholder alle nødvendige forbrugsstoffer til at køre faste, flydende prøver
  • Forskningsområde: Lipidnedbrydning og oxidation
  • Detektionsmetode: Bikromatisk fotometer
  • Anvendelsesområde: Nedbrydning af olie/fedt
Tekniske data
Til brug med (applikation) Peroxid, Alkenal test
Prøvetype Flydende prøver
Mængde 1 stk.
Opbevaringskrav Stuetemperatur